The K12 strain information can be found on the UniProt website under the following entry: P0A9C5.
G1270
L-Glutamine Synthetase from Escherichia coli
lyophilized powder, 400-2,000 units/mg protein
Sinónimos:
L-Glutamate:ammonia ligase (ADP-forming)
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
actividad específica
400-2,000 units/mg protein
purificado por
affinity chromatography
contiene
dithioerythritol as preservative
composición
Protein, ~5% Lowry
solubilidad
H2O: soluble 0.95-1.05 mg/mL, clear to hazy
Nº de acceso UniProt
actividad extraña
ATPase <0.2%
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Escherichia coli K12 ... glnA(948370)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
From which E. coli strain is your product G1270 L-Glutamine Synthetase from Escherichia coli isolated?
1 answer-