Documentos clave
F8390
Sigma-Aldrich
Carestream® filter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 101,00
US$ 101,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 101,00
About This Item
UNSPSC Code:
41105341
NACRES:
NB.35
US$ 101,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
material
75mm (3 in) square gelatin filters
size
75 mm (3 in.) × 75 mm
General description
Primarily for black-and-white photography intended to vary contrast and tonal reproduction.
Features and Benefits
Deep yellow filter provides optimal contrast for black and white photography of Coomassie Brilliant Blue G/R stained proteins.
Legal Information
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)