F2016
Anti-Goat IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
condiciones de almacenamiento
protect from light
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:160 using mouse splenocytes
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?