Documentos clave
ETIPRQ1250-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
(dark green), size, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiales
(dark green)
tamaño
L
esterilidad
non-sterile
Características
Eppendorf Quality
envase
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
pack of 960 ea (Autoclavable refill trays)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022494018 (NA)
volumen máximo
1.25 mL
Descripción general
Bulk packed in re-sealable bags.
200 μL, 300 μL and 1000 μL tips are color coded, yellow, orange and blue respectively.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)