Merck
485640
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
3-oxo-Butanoic-1,3-13C2
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 756,00
1 G
US$ 1.060,00
US$ 756,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 756,00
1 G
US$ 1.060,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH313COCH213CO2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 756,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
densidad
1.045 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCO[13C](=O)C[13C](C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
Clave InChI
XYIBRDXRRQCHLP-MPOCSFTDSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)