Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 kit | Fecha estimada de envío01 de junio de 2026desdeCarlos Spegazzini | US$ 762,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352202
US$ 762,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2026Detalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleGeneral description
E-Toxate™ Kit made from Limulus polyphemus amebocyte lysate (LAL) is developed for the detection and semi-quantitation of endotoxins.
Application
E-TOXATE Kit was used to determine the number of bacteria in suspensions of group B streptococci used to infect rats for models of sepsis.
E-Toxate™ Kit has been used for endotoxin detection:
- in chitosan and collagen solutions
- in C-reactive protein (CRP) samples
- in the ethanolic plant extracts from Tinospora cordifolia
Features and Benefits
- Highly sensitive to endotoxins
- Simple and rapid detection
- Cost-effective
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 50 assays | usage sufficient for 20 assays | usage sufficient for 100 assays | usage kit sufficient for 25 tests |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-Toxate™ Kit
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
wgk
WGK 3
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?