Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 kit | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 495,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
US$ 495,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleGeneral description
E-Toxate™ Kit prepared from Limulus polyphemus amebocyte lysate (LAL) is suitable for the detection and quantification of endotoxins for research purposes.
Application
The E-TOXATE Kit was used to determine the number of bacteria in suspensions of group B streptococci used to infect rats for models of sepsis.
E-Toxate™ Kit has been used to determine the endotoxins:
- from Tabebuia chrysantha and Tabebuia rosea plant methanolic extracts
- from human pentameric C-reactive protein (pCRP)
- in the Diptheria toxin preparations
Features and Benefits
- Highly sensitive to endotoxins
- Simple and rapid detection
- Cost-effective
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 20 assays | description sufficient for 50 assays | description - | description sufficient for 35 purifications |
| usage sufficient for 20 assays | usage sufficient for 50 assays | usage kit sufficient for 25 tests | usage sufficient for 35 purifications |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-TOXATE™ Kit
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?