EPM1282-9913
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 44/44R Incubator Shakers
sticky pad, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum
Características
non-Interchangeable
sticky pad
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1282-9913 (Global)
tamaño
76 cm × 46 cm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)