Documentos clave
EP5910760000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 500 mL conical tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
Holds 500 mL tubes
for 500 mL conical tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5910760000
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Universal bucket
Descripción general
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)