Documentos clave
EP5804787005
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
capacity, 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
flat bottom
Características
capacity 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle
Holds 175 mL tubes
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804787005 (Global)
Parámetros
3,175 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
130 mm
Diámetro
62 mm
compatibilidad
for use with 250 mL round buckets
Descripción general
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)