EP5242956003
Eppendorf® Microloader
pkg of 192 ea
Sinónimos:
Flow indicator
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 192 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5242956003
Descripción general
- Microloader™ tips are extremely long, fine, and flexible for filling microcapillaries for microinjection
- Unique tips are ideal for recovering surplus solution from the capillary
- Provides the ideal solution where additional reach is needed while pipetting the smallest volumes.
Características y beneficios
- Microloader tip with a volume range of 0.5-20 uL
- Light gray color tips of 100mm length
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)