MTCP5720
MTC™ Bio LoadWell™ Gel Loading Pipette Tip
capacity 200 μL, tip diam. 0.7 mm, sterile, rack of 10 × 96 ea
Sinónimos:
pipetting tip, plastic tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
(virgin medical grade polypropylene)
clear
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
endotoxin free
envase
rack of 10 × 96 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio P5720
capacidad
200 μL
punta diám.
0.7 mm
volumen
200 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Narrow diameter, flexible capillary
- Universal fir for standard pipettors
- E-beam sterilized
- Free of RNase, DNase, and Pyrogens
- Convenient rack packaging
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)