Documentos clave
EP3880000151
Transfer Rack
for Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
for Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 3880000151 (Global)
Parámetros
-96 °C temp. range (121 °C)
Descripción general
  • Holds up to 24 microtubes (1.5 mL or 2.0 mL) for easy transfer of multiple vessels in parallel
  • Convenient transfer of up to 24 hot vessels without burning the fingers
  • Temperature range from -96 °C to 121 °C for broad flexibility
  • Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)