EP022822144
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-24-12, non aerosol tight, (24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes)
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 24 x 12x67 - 100 mm tubes
to hold 24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022822144 (NA)
técnicas
centrifugation: suitable
capacidad
(24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes)
compatibilidad
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)