Documentos clave
HAM202660
Hamilton® chromatography syringe, for Bruker/Varian/Chrompack GC Autosampler
model, 1002 LTN, cemented needle, volume × L 2.5 mL × 51 mm, needle gauge 22
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 346,00
US$ 346,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 346,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
US$ 346,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Gastight syringe
Características
autoclavable: no
model 1002 LTN, cemented needle
fabricante / nombre comercial
Hamilton
Parámetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
aguja D.I. × D.E.
0.41 mm × 0.72 mm
aguja calibre
22
volumen × L
2.5 mL × 51 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)