EP0030140613
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 2 ×, Holds 25 x 5 mL tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
Holds 25 x 5 mL tubes
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030140613 (Global)
envase
pack of 2 ×
Altura
76 mm
tamaño
5 × 5
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)