Documentos clave
HS120201
Microtube Storage Box
blue polypropylene, pk of 5, Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
Sinónimos:
tube rack, tube storage
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
blue polypropylene
Características
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
envase
pk of 5
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS120201
pocillo diám.
12.3 mm
Características y beneficios
  • for larger storage requirements of 1.5-2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • easy-open hinged lid with snap clasp
  • autoclavable
  • designed for quick visual identification
  • uniform wells with location indentification
  • tube capacity is indicated on the outside of the box
  • translucent vibrant colors with frosted labeling area
  • debossed with a distinctive wave design
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)