Documentos clave
EP0030124537
Eppendorf® PCR tubes
colorless, capacity 0.5 mL, pack of 500 ea
Sinónimos:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread Push fit
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030124537
técnicas
PCR: suitable
capacidad
0.5 mL
Descripción general
  • Eppendorf® PCR tubes of 0.5 mL capacity are accessories for sample handling.
  • Etched lid for labeling.
  • Tight sealing.
  • Easy to open.
  • For use with all thermal cyclers with 0.5 mL block format.
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)