Z334006
BRAND® microcentrifuge tube, 0.5 mL with lid
clear polypropylene, pkg of 1000
Sinónimos:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Seleccione un Tamaño
US$ 205,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 205,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Materiales
cap (Lid)
clear polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
envase
pkg of 1000
fabricante / nombre comercial
BRAND
Al × D.E.
32 mm × 7.9 mm
capacidad
0.5 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- High cleanliness for demanding applications
- Tight sealing snap lid
- Can be opened and closed with one hand
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)