Documentos clave
CLS6571
Corning® PCR tubes
0.2 mL PCR tube, polypropylene, flat cap, non-sterile, clear, 960/cs
Sinónimos:
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
Seleccione un Tamaño
960 EA
US$ 61,00
US$ 61,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
960 EA
US$ 61,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.14
US$ 61,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable at 121 °C
Bottom style: conical
envase
pack of 96
case of 960
fabricante / nombre comercial
Corning 6571
técnicas
PCR: suitable
capacidad
0.2 mL
tubo D.E.
0.256 in.
color
clear
Adaptador
cap (push fit)
idoneidad
suitable for (PCR applications)
Descripción general
Corning® PCR Tubes
  • Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
  • Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)