E9653
Anti-Endothelial Cells antibody, Mouse monoclonal
clone P1H12, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-CD146
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
P1H12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 130 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable using 2% paraformaldehyde 9:1 methanol
immunocytochemistry: suitable using 4% paraformaldehyde 0.1-0.5% triton X-100, smears or live cells
immunohistochemistry: suitable using using acetone-fixed sections of human tongue
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)