Merck
E5766
Sigma-Aldrich
(±)−14,15-Epoxyeicosa-(5Z,8Z,11Z)-trienoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ≥98%
Sinónimos:
(±)14,15-EpETrE, (±)−14,15-EET
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H32O3
Peso molecular:
320.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥98%
concentración
~100 μg/mL in ethanol
tipo de lípido
unsaturated FAs
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC1OC1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-12-15-18-19(23-18)16-13-10-8-6-4-5-7-9-11-14-17-20(21)22/h4,6-7,9-10,13,18-19H,2-3,5,8,11-12,14-17H2,1H3,(H,21,22)/b6-4-,9-7-,13-10-
Clave InChI
JBSCUHKPLGKXKH-ILYOTBPNSA-N
Envase
Packaged under argon
Precaución
Unstable to oxygen and direct sunlight, therefore extreme care must be taken in handling this product. All glassware and stainless steel syringe needles to be used in the transfer of the solution should be pre-rinsed with absolute ethanol and air dried. Transfer and removal of samples should be carried out under an inert atmosphere, keeping the bulk at 0°C or below whenever possible.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)