Saltar a
D9402
Tubos de membrana de celulosa para diálisis
avg. flat width 76 mm (3.0 in.)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 ft
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 557,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
US$ 557,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
technique(s)
dialysis: suitable
avg. diam.
49 mm , when full
avg. flat width
76 mm (3.0 in.)
capacity
~640 mL/ft
General description
Peso molecular de corte (PMC) típico = 14 000.
Packaging
Suministrado en rollos, seco
Preparation Note
La eliminación del glicerol incluido como humectante puede conseguirse lavando el tubo con agua corriente durante 3-4 horas. La retirada de los compuestos de azufre puede conseguirse tratando los tubos con una disolución de sulfuro de sodio al 0,3% (p/v) a 80°C durante 1 minuto. Lave con agua caliente (60 °C) durante 2 minutos, seguido de acidificación con una disolución al 0,2 % (v/v) de ácido sulfúrico. Luego enjuague con agua caliente para eliminar el ácido. Este tubo retendrá la mayor parte de las proteínas de peso molecular de 12 000 o superior.
Analysis Note
Puede contener glicerina y compuestos azufrados en cantidades superiores a trazas.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D9277D9652D9527
description
avg. flat width 76 mm (3.0 in.)
description
avg. flat width 10 mm (0.4 in.)
description
avg. flat width 33 mm (1.3 in.)
description
avg. flat width 43 mm (1.7 in.)
avg. flat width
76 mm (3.0 in.)
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
avg. flat width
43 mm (1.7 in.)
capacity
~640 mL/ft
capacity
~10 mL/ft
capacity
~110 mL/ft
capacity
~175 mL/ft
avg. diam.
49 mm , when full
avg. diam.
6 mm , when full
avg. diam.
21 mm , when full
avg. diam.
27 mm , when full
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)