Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 959,00 |
Acerca de este artículo
US$ 959,00
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-10-13-8-7(9(16)14-10)12-4-15(8)6-2-1-5(25-6)3-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h4-6H,1-3H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,17,18,19)(H3,11,13,14,16);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m0./s1
InChI key
XCOBCPBPAINELA-RIHPBJNCSA-M
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 5 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Gene Information human ... HRAS(3265) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D7409-2MG | 04061833588529 |