D3179
2-Desoxi-D-glucosa
≥98% (GC), BioXtra
Sinónimos:
2-Desoxi-D-arabinohexosa
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
powder
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
residuo de ign.
<0.1%
color
white
mp
146-147 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
Clave InChI
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)