The cell transformation chemically competent transformation efficiency is : ≥1 x 106 cfu/μg.
CMC0019
OverExpress™ C43(DE3) Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
Sinónimos:
C43 strain
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
OverExpress™ C43(DE3) Chemically Competent Cells, for the highest protein expression
origen biológico
Escherichia coli
grado
Molecular Biology
modo de crecimiento
adherent or suspension
morfología
rod shaped
técnicas
microbiological culture: suitable
transformación celular
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 106 cfu/μg
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Aplicación
Características y beneficios
- Express genes cloned into any T7 vector with these BL21(DE3) derivatives
- Effective in expressing toxic & membrane proteins
- Cited in over 350 research articles
Componentes
- OverExpress C43(DE3) chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for expression
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Protocol for OverExpress™ Chemically Competent Cells. Product Numbers: CMC0017, CMC0018, CMC0019, CMC0020, CMC0023, CMC0024
-
위 제품의 efficiency 가 어떻게 되나요?
1 answer-