Documentos clave
CLS9186
Corning® aspiration pipettes
volume 2 mL
Sinónimos:
Aspiration pipette, Corning pipette
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 114,00
1000 EA
US$ 387,00
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 114,00
1000 EA
US$ 387,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32070201
NACRES:
NB.01
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
envase
pack of 100 ea
case of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 9186
capacidad
2 mL
volumen
2 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Corning® aspirating pipettes are made of optically clear polystyrene for durability and good mechanical strength.
  • The sterile, ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquid aseptically using vacuum suction.
  • Individually wrapped and bulk packed.
  • Disposable and certified non-pyrogenic.
Aspirating pipettes are sterile, ungraduated and unplugged polystyrene pipettes for aspirating liquid using vacuum suction.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)