Documentos clave
CLS4488
Pipetas serológicas Corning® Costar® Stripette® en envases de papel o plástico individuales
capacity 10 mL
Sinónimos:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Seleccione un Tamaño
200 EA
US$ 66,00
50 EA
US$ 134,00
US$ 66,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 EA
US$ 66,00
50 EA
US$ 134,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 66,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
envase
case of 200
bag of 50
fabricante / nombre comercial
Corning 4488
intervalo de medición
accuracy: 0.1 mL
Longitud
344 mm
capacidad
10 mL
Punta: D.I.
0.060 in.
color
orange color-coded stripe
Categorías relacionadas
Descripción general
Las pipetas serológicas Corning Costar Stripette envueltas en papel o plástico permiten su apertura fácil ya sea rasgando el envoltorio o atravesándolo. También es ideal para aplicaciones en cultivo celular o cultivo tisular estériles, en especial cuando se llevan puestos guantes de látex, ya que el envoltorio reduce la electricidad estática. Estas pipetas Stripette son pipetas serológicas estériles en envoltorios individuales diseñadas para proporcionar las condiciones óptimas para las técnicas de cultivo celular o tisular asépticos.
  • La codificación por color del papel permite una fácil identificación del tamaño.
  • El envoltorio de papel o de plástico permite una visión completa.
  • Exclusiva franja de aumento codificada por colores para una vista más fácil del menisco.
  • Estériles, en envoltorios individuales y con certificación de apirogenicidad y ausencia de ADNasa y ARNasa.
  • Precisión dentro de ± el 2 % a volumen completo
  • Números de lote impresos en cada envoltorio de la pipeta
  • Calibradas para administrar (TD-EX 20ºC) su contenido con un soplo
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)