CLS9016
Corning® aspiration pipettes
volume 2 mL, polystyrene, plain, paper/plastic wrapped
Sinónimos:
Aspiration Pipettes, Corning Pipettes
Seleccione un Tamaño
US$ 117,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 117,00
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
envase
pack of 50 ea
case of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 9016
capacidad
2 mL
volumen
2 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Corning® aspirating pipettes are made of optically clearpolystyrene for durability and good mechanical strength.
- The sterile,ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquidaseptically using vacuum suction.
- Individually wrappedand bulk packed.
- Disposable andcertified non-pyrogenic.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)