Merck
4.80939
SAFC
Phosphoric acid 1 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352323
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Nivel de calidad
Formulario
liquid
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1