CLS7016
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, individually paper/plastic wrapped, triple bagged, clean room pack style
capacity 25 mL
Sinónimos:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Seleccione un Tamaño
US$ 141,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 141,00
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.2 mL
subdivision
envase
case of 200
bag of 25
fabricante / nombre comercial
Corning 7016
intervalo de medición
accuracy: 0.2 mL
Longitud
344 mm
capacidad
25 mL
Punta: D.I.
0.125 in.
color
red color-coded stripe
Categorías relacionadas
Descripción general
- Color-coding on paper allows easy size identification.
- Paper/plastic wrap allows full view
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile, individually wrapped and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Lot numbers printed on each pipet wrapper
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)