CLS440812
Corning® SS2I Stirrer
Single position, Slow Speed, capacity 10 L, AC/DC input 120 V AC
Sinónimos:
Corning stirrer accessory
About This Item
Productos recomendados
material
platform (glass filled resin)
feature
Single position, Slow Speed
measuring range
10-150 rpm
capacity
10 L
vessel diam.
≤280 mm
weight
2.6 kg
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)