CLS3781
Corning® microcarriers
low concentration Synthemax® II, weight 10 g
Sinónimos:
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
low concentration Synthemax® II
fabricante / nombre comercial
Corning 3781
tamaño microesfera
125-212 μm
peso
10 g
densidad
1.026 g/cm3
Descripción general
Features:
- USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
- Level (SAL) of 10-6
- Certified nonpyrogenic
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)