CLS3567
Corning® disposable vent cap for GL45 plastic spinner flasks
vented cap for GL45 plastic spinner flasks, polyethylene, sterile, 4/cs
Sinónimos:
Corning® disposable vent cap for GL45 plastic spinner flasks, cell culture flasks, cell culture spinner flasks, scale up cell culture flasks
Seleccione un Tamaño
US$ 57,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 57,00
Productos recomendados
Materiales
high-density polyethylene cap (vented)
polyethylene
esterilidad
sterile (γ-irradiated)
Características
autoclavable: no
disposable
thread finish: 45 GL
envase
pack of 1
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 3567
color
orange cap
Categorías relacionadas
Descripción general
- Individually double bagged.
- Features large knurls for ergonomic handling.
- Sterilized (10-6 SAL) by gamma radiation; autoclaving is not recommend.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)