Documentos clave
CLS3738
Corning ®Costar® Not Treated Multiple Well Plates
size 24 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 216,00
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 216,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
esterilidad
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Características
lid
skirt
envase
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 3738
tamaño
24 wells
pocillo volumen
3.4 mL
pocillo volumen de trabajo
0.38-0.57 mL
color
clear
idoneidad
suitable for (cell culture)
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
  • Flat bottoms
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Individual alphanumerical codes for well identification
  • Uniform footprint for ease in stacking
  • Certified nonpyrogenic
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)