Documentos clave
CLS3081200
Pyrex® large knob top desiccators
5.8L large top desiccator, complete, 1/cs
Sinónimos:
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 3081-200
Altura
309 mm
capacidad
5.8 L
cámara P
115 mm
brida D.I.
223.5 mm
placa diám.
190 mm
idoneidad
suitable for (general analytical work)
Descripción general
The Pyrex large knob top desiccators are designed for general analytical work. The large sturdy knob makes the cover easy to handle. Warning: Not for use with vacuum applications. Do not subject to heat or pressure.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)