Z325856
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 1 (zero on top), camber 10 mL , with 0.1 subdivisions, suitable for cotton plugs
Seleccione un Tamaño
US$ 153,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 153,00
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
Características
class AS
graduation
subdivision 0.1 mL
partial delivery (with large suction tube suitable for cotton plugs)
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
BRAND 27729
intervalo de medición
accuracy: 0.1 mL
inclinación
10 mL , with 0.1 subdivisions
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.