BR122562
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 1000 mL
Sinónimos:
Bottles, Glass, Laboratory bottle
Seleccione un Tamaño
US$ 590,00
Fecha estimada de envío31 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 590,00
Fecha estimada de envío31 de marzo de 2025
Productos recomendados
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
joint
Joints threaded neck (GL45)
sterility
non-sterile
feature
autoclavable
graduations
with cap
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
BRAND 122562
capacity
1000 mL
diam. × H
101 mm × 232 mm
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)