Documentos clave
CLS1300P250W
Corning® wide mouth wash bottle, reusable
capacity 250 mL, low-density polyethylene (LDPE), with GL-45 PP screw cap
Sinónimos:
laboratory wash bottles, plastic wash bottles
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 129,00
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 129,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
cylindrical bottle
low-density polyethylene (LDPE)
screw top cap
white bottle
wide-mouth bottle
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 1300P-250W
Al × D.E.
146 mm × 58 mm
capacidad
250 mL
Descripción general
  • Corning® reusable bottles are manufactured from low-density polyethylene (LDPE).
  • Features a wide mouth for easy transferring of samples.
  • Polypropylene cap and dispensing tube optimize backflow of the solution.
  • Unique design allows minimal turbulence of liquid in the bottle.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)