Documentos clave
Z104639
LDPE wash bottles
Narrow-mouth, capacity 250 mL
Sinónimos:
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 81,10
US$ 81,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 81,10
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
US$ 81,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (28)
Características
label no label
vented
with cap
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F11618-0008
capacidad
250 mL
Descripción general
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)