BR129754
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 500 mL
Seleccione un Tamaño
US$ 15,30
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 15,30
Productos recomendados
Materiales
low-density polyethylene bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GL50)
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 129754
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)