CLS1015P250
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 250 mL
Sinónimos:
Corning container
Seleccione un Tamaño
US$ 49,10
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 49,10
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
graduations (5 mL)
fabricante / nombre comercial
Corning 1015P-250
Al × D.E.
115 mm × 77 mm
tamaño
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)