CAS9D10ARFPP
CMV-CAS9D10A-2A-RFP Plasmid
Sinónimos:
CAS9D10A Plasmid
Seleccione un Tamaño
US$ 299,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 299,00
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
envase
vial of 50 μL
concentración
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Promotor
Promoter name: CMV
gen reportero
RFP
Selección
kanamycin
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Use of Paired Cas9 Nickase + RFP for:
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Componentes
Please note, this product does not contain any guide RNA sequence. A pair of gRNA plasmids must be purchased separately through the Custom CRISPR paired nickase product tab.
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.