Documentos clave
CAA481-EP
Caps for Eppendorf® A-4-81 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
aerosol-tight
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638661 (NA)
Eppendorf® 5810724007 (EU)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Caps for Eppendorf® A-4-81 Rotor Lid, aerosol-tight, for 500 mL rectangular bucket.
  • Set of 2 pieces.
  • For centrifuge 5810/5810R and 5910 R swing bucket rotor.
Características y beneficios
  • Aerosol-tight caps effectively minimize air resistance within the rotor.
  • Suitable for 500 mL rectangular bucket
  • Ideal for centrifuge 5810/5810R and 5910 R swing bucket rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)