C9392
(±)-Coniine
≥98%, liquid
Sinónimos:
2-Propylpiperidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
color
, clear colorless to yellow-green
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8/h8-9H,2-7H2,1H3
Clave InChI
NDNUANOUGZGEPO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
119.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?