560197
3-Bromo-4-methoxyphenethylamine
97%
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D >1.5800 (lit.)
densidad
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadena SMILES
COc1ccc(CCN)cc1Br
InChI
1S/C9H12BrNO/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
Clave InChI
JHVALSRTUOVNLL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?