Merck
C9274
Sigma-Aldrich
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt
~95%
Sinónimos:
CTP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14N3Na2O14P3
Número de CAS:
Peso molecular:
527.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~95%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
Clave InChI
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
Acciones bioquímicas o fisiológicas
P2X4 purinergic receptor agonist.
Nota de preparación
Prepared by the enzymatic phosphorylation of 5′-CMP.
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xi Liu et al.
Anti-cancer drugs, 25(6), 690-703 (2014-03-29)
Treatment of mammalian cells with chemotherapeutic drugs can result in perturbations of nucleotide pools. Monitoring these perturbations in cultured tumor cells from human sources is useful for assessment of the effect of drug therapy and a better understanding of the