Saltar a
V3254
Vitamin B12-Agarose
saline suspension
Sinónimos:
Cyanocobalamin-Agarose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 604,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.21
MDL number:
US$ 604,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
saline suspension
Quality Segment
extent of labeling
≥0.3 mg per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
carboxyl
matrix spacer
8 atoms
storage temp.
2-8°C
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C7013V6629V2876
form
saline suspension
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix
4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
extent of labeling
≥0.3 mg per mL
extent of labeling
2-6 μmol per mL gel
extent of labeling
-
extent of labeling
-
matrix spacer
8 atoms
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
-
matrix spacer
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)