Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
2 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 65,70 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
Tefzel® plug, Viton® O-ring, polypropylene screw closure
Packaging:
pack of 2 ea
US$ 65,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
Tefzel® plug, Viton® O-ring, polypropylene screw closure
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3131-0020
diam.
20 mm
Application
Use with recommended tubes and bottles for leakproof service at maximum speed. Also recommended for spinning hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material Tefzel® plug, polypropylene screw closure, Viton® O-ring | material Tefzel® plug, Viton® O-ring, polypropylene screw closure | material polypropylene screw closure, retained silicone gasket | material polypropylene screw closure, retained silicone gasket |
| manufacturer/tradename Nalgene DS3131-0020 | manufacturer/tradename Nalgene DS3131-0024 | manufacturer/tradename Nalgene DS3132-0020 | manufacturer/tradename Nalgene DS3132-0063 |
| packaging pack of 2 ea | packaging pack of 2 ea | packaging pack of 10 ea | packaging pack of 2 ea |
| diam. 20 mm | diam. 24 mm | diam. 20 mm | diam. 63 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® sealing cap assembly
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?