Documentos clave
C6187
Nalgene® sealing cap assembly
diam. 24 mm, pack of 2 ea
Sinónimos:
bottle seal, tube sealing device
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 68,50
US$ 68,50
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 68,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
US$ 68,50
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Materiales
Tefzel® plug
Viton® O-ring
polypropylene screw closure
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene DS3131-0024
Diámetro
24 mm
Aplicación
Use with recommended tubes and bottles for leakproof service at maximum speed. Also recommended for spinning hazardous materials.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)